Merck
393231
Sigma-Aldrich
ジクロロ[rac-エチレンビス(インデニル)]ジルコニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
418.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
不純物
≤3% dichloromethane
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
393231-50MG:
393231-250MG:
393231-VAR:
393231-BULK:
393231-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)