Merck
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
別名:
ジブチルジルコノセンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
404.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
98.7-99.4 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • エチレン-α-オレフィンの共重合
  • エチレン重合
メタロセン担持触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
447862-5G:
447862-BULK:
447862-VAR:
447862-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)