Merck
725528
Sigma-Aldrich
テトラキス(エチルメチルアミド)ジルコニウム(IV)
packaged for use in deposition systems
別名:
TEMAZ, テトラキス(エチルメチルアミノ)ジルコニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(NCH3C2H5)4
CAS番号:
分子量:
323.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 40 Zirconium
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725528-10G:
725528-BULK:
725528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Won, S-J.; Kim, J-Y.; Choi, G-J.; Heo, J.; Hwang, C. S.; Kim, H.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4374-4374 (2009)
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
すべて表示
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。