アプリケーション
TEMAH is well-suited for ALD because its adsorption is self-limiting on a number of substrates including glass, indium-tin oxide(ITO), Si(100), and two-dimensional materials like MoS2. TEMAH also conveniently reacts with either water or ozone as the oxygen-source in the ALD process.
特徴および利点
- Steel cylinder connected to 316 stainless steelball-valve
- 1/4 inch male Swagelok VCR connections
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725544-VAR:
725544-10G:
725544-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。