Merck
192457
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノン 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
CAS番号:
分子量:
278.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
mp
159-160 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
InChI Key
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
元素分析用スタンダ-ドとして有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
192457-VAR:
192457-500MG:
192457-BULK:
192457-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)