Merck
326356
Sigma-Aldrich
塩化ニオブ(III)1,2-ジメトキシエタン錯体
別名:
トリクロロ(1,2-ジメトキシエタン)ニオブ, 三塩化ニオブ1,2-ジメトキシエタン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
289.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
濃度
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
326356-BULK:
326356-VAR:
326356-5G:
326356-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)