Merck
463922
Sigma-Aldrich
メタタングステン酸アンモニウム 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Ammonium tungsten oxide hydrate, Hexaammonium wolframate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6H2W12O40 · xH2O
CAS番号:
分子量:
2956.30 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
InChI Key
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタタングステン酸アンモニウムは、ケギン型ヘテロポリ化合物です。タングステン酸アンモニウム溶液の重縮合によって製造できます。水素化分解用のタングステン触媒を調製する前駆体として、また燃料電池触媒として広く使用されています。
アプリケーション
メタタングステン酸アンモニウムは、以下の合成で前駆体として使用できます。
  • セルロースの水素化分解用のカーボン担持タングステン触媒。
  • n-アルカンの二官能性水素異性化用の還元タングステンおよび混合タングステン酸化物触媒。
  • 化学気相成長法によるハイブリッド2D/3D二セレン化タングステントランジスタ。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463922-VAR:
463922-5G:
463922-BULK:
463922-25G:4548173941721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hanyu Zhang et al.
Nanoscale, 12(15), 8344-8354 (2020-04-03)
By understanding how the environmental composition impacts the optoelectronic properties of transition metal dichalcogenide monolayers, we demonstrate that simple photoluminescence (PL) measurements of tungsten disulfide (WS2) monolayers can differentiate relative humidity environments. In this paper, we examine the PL and
Ze-Da Meng et al.
Nanoscale research letters, 6(1), 459-459 (2011-07-22)
WO3-treated fullerene/TiO2 composites (WO3-fullerene/TiO2) were prepared using a sol-gel method. The composite obtained was characterized by BET surface area measurements, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray analysis, transmission electron microscopy, and UV-vis analysis. A methyl orange (MO) solution
Xiao Zhang et al.
Science advances, 6(40) (2020-10-02)
The direct growth of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with narrow chiral distribution remains elusive despite substantial benefits in properties and applications. Nanoparticle catalysts are vital for SWCNT and more generally nanomaterial synthesis, but understanding their effect is limited. Solid catalysts
Gwang Hwi An et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(43), e2003326-e2003326 (2020-10-01)
While a hexagonal WS2 monolayer, grown by chemical vapor deposition, exhibits distinctive patterns in photoluminescence mapping, segmented with alternating S-vacancy (SV) and W-vacancy (WV) domains in a single crystal, the formation mechanism for native alternating defect domains remains unresolved to
Jung Ho Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 9164-9164 (2019-06-27)
Nanophotonic devices manipulating light for high-speed computing are a counterpart of speed-limited electronic circuits. Although plasmonic circuits are a promising platform for subwavelength miniaturization, the logic-operation principle is still limited to mimicking those of photonic waveguides using phase shifts, polarization