Merck
10035
Sigma-Aldrich
メタタングステン酸アンモニウム 水和物
≥85% WO3 basis (gravimetric)
別名:
AMT, Hexaammonium wolframate hydrate, Tungstic acid hexaammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6H2W12O40 · xH2O
CAS番号:
分子量:
2956.30 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥85% WO3 basis (gravimetric)
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
不純物
≤0.005% water-insoluble matter
損失
≤15% loss on ignition
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
InChI Key
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタタングステン酸アンモニウム水和物は、NOxを還元する触媒調製の出発物質として使用されます。また、化学蒸着法により酸化タングステン薄膜を合成するための前駆体としても使用できます。
アプリケーション
  • 流体接触分解ディーゼルにおける個々の硫黄化合物の水素化脱硫に対するNiW触媒の形態特性の影響:この研究では、水素化脱硫プロセスにおけるNiW触媒の役割に焦点を当てて、NiW触媒の調製におけるammonium metatungstate hydrateの影響について考察しています(X Tao et al., 2014)。
  • オレイルアミンによるammonium metatungstateの熱分解によるquaternary tungsten bronzeナノ粒子の調製:この研究では、ammonium metatungstate hydrateのmetatungstate陰イオンへの分解経路と、tungsten bronzeナノ粒子の作製におけるその用途について検討しています(J Choi et al., 2015)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10035-500G:4548173956961
10035-BULK:
10035-VAR:
10035-100G:4548173956954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Delgado et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(38), 13282-13293 (2020-09-17)
Materials from the WO3-Nb2O5 system, presenting bronze-type crystal structures, display outstanding functional properties for several applications as thermoelectric materials, lithium-ion battery electrodes, or catalysts. In this work, a series of W-Nb-O oxide bronzes have been synthesized by the hydrothermal method
Panagiota Stathi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
A flame spray pyrolysis (FSP) method has been developed, for controlled doping of BiVO4 nanoparticles with W and Zr in tandem with the oxygen vacancies (Vo) of the BiVO4 lattice. Based on XPS and Raman data, we show that the
Alessandro Chieregato et al.
ChemSusChem, 8(2), 398-406 (2014-12-10)
Glycerol surplus from biodiesel synthesis still represents a major problem in the biofuel production chain. Meanwhile, those in the acrylic acid market are looking for new processes that are able to offer viable alternatives to propylene-based production. Therefore, acrylic acid
Ze-Da Meng et al.
Nanoscale research letters, 6(1), 459-459 (2011-07-22)
WO3-treated fullerene/TiO2 composites (WO3-fullerene/TiO2) were prepared using a sol-gel method. The composite obtained was characterized by BET surface area measurements, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray analysis, transmission electron microscopy, and UV-vis analysis. A methyl orange (MO) solution
Thandavarayan Maiyalagan et al.
Analytical chemistry, 86(15), 7849-7857 (2014-07-16)
Supported tungsten carbide is an efficient and vital nanomaterial for the development of high-performance, sensitive, and selective electrochemical sensors. In this work, tungsten carbide with tube-like nanostructures (WC NTs) supported platinum nanoparticles (PtNPs) are synthesized and explored as an efficient