主要文書
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
別名:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
W(CO)6
CAS番号:
分子量:
351.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161603
EC Index Number:
237-880-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.4 hPa ( 67 °C)
品質水準
形状
powder
mp
169-171 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI Key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3