安全性情報
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
別名:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mo(CO)6
CAS番号:
分子量:
264.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161603
EC Index Number:
237-713-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
密度
1.96 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI Key
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3