安全性情報
8.21862
Sigma-Aldrich
Epoxycyclohexane
for synthesis
別名:
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
206-007-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
335 °C
有効性
1060 mg/kg LD50, oral (Rat)
612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-6.5 % (v/v)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
転移温度
flash point 24 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C2C1CCCC2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体