Merck
245585
Sigma-Aldrich
ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
ヘキサメチルジシラザン ナトリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NNa
CAS番号:
分子量:
183.37
Beilstein:
3629917
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in THF
密度
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド溶液(NaHMDS)は、脱プロトン化反応および塩基触媒反応の有機合成における強塩基として広く使用されています。また、本化合物はエノラート、ウィッティヒ試薬、カルベンの生成に関与しています。
アプリケーション
NaHMDSは塩基として以下の用途に使用することができます:
  • 1,4-脱離反応を介した、N-boc-1-アミノ-4-メトキシ-2-アルケンからN-boc-1-アミノ-1,3-ジエン誘導体の合成。
  • アルキルまたはアリールケトンを脱プロトン化して、ヒドロキシル化反応によりエノラート誘導体を生成します。
  • バイメタル不均一系触媒によって促進されるニトロアルドール反応を介したさまざまなニトロアルカンとアルデヒドとの反応による1,2-アミノアルコールのエナンチオ選択的合成。
包装
単回使用ボトルとして、25 mLの Sure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245585-VAR:
245585-4X25ML:4548173307558
245585-BULK:
245585-4X100ML:4548173336695
245585-100L:4548173252155
245585-200L:4548173252162
245585-100ML:4548173123998
245585-20L:4548173124001
245585-800ML:4548173124018
245585-4X10ML:
245585-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective preparation of (1Z)-and (1E)-N-Boc-1-amino-1, 3-dienes by stereospecific base-promoted 1, 4-elimination
Tayama E and Toma Y
Tetrahedron, 71(4), 554-559 (2015)
Synthetic studies on (1S)-1-(6, 7-dimethoxy-2-naphthyl)-1-(1H-imidazol-4-yl)-2-methylpropan-1-ol as a selective C17, 20-lyase inhibitor
Matsunaga N, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(13), 2021-2028 (2004)
Lithium and potassium bis (trimethylsilyl) amide: Utilizing non-nucleophilic bases as nitrogen sources
Bruning J, et al.
Tetrahedron Letters, 38(18), 3187-3188 (1997)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six