Merck
324671
Sigma-Aldrich
カリウムビス(トリメチルシリル)アミド
95%
別名:
カリウム ヘキサメチルジシラジド, ヘキサメチルジシラザン カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NK
CAS番号:
分子量:
199.48
Beilstein:
4006754
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリウム ビス(トリメチルシリル)アミドは、一般にKHMDSと略され、分子式は[(CH3)3Si]2NKです。合成においてブレンステッド塩基として広く使用されています。
KHMDSは、アルキルピリジンのアルキル化に対して高い活性と選択性を示す塩基触媒です。
アプリケーション
ポリ(エチレンオキシド)の製造に使用されるアニオン開始剤。選択的環化反応に使用される立体障害型塩基。ランタニド錯体の調製にも使用されます。
特徴および利点
カリウム ビス(トリメチルシリル)アミド(KHMDS)は、
  • 入手しやすい。
  • ベンジルC−H結合に対する良好な選択性。
  • 立体的に密集したC−H結合に対する良好な反応性。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
324671-BULK:
324671-VAR:
324671-100G:
324671-5G:
324671-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organometallics, 12, 2618-2618 (1993)
Potassium Amide-Catalyzed Benzylic C- H Bond Addition of Alkylpyridines to Styrenes
Zhai DD, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 57, 1650-1653 (2018)
Organometallics, 11, 2003-2003 (1992)
Synthesis of poly(ethylene oxide) with heterobifunctional reactive groups at its terminals by an anionic initiator.
M Yokoyama et al.
Bioconjugate chemistry, 3(4), 275-276 (1992-07-01)
Aeilke J Kamphuis et al.
ChemSusChem, 12(15), 3635-3641 (2019-05-01)
The development of new families of active and selective single-component catalysts based on earth-abundant metal is of interest from a sustainable chemistry perspective. In this context, anionic mono(formazanate) iron(II) complexes bearing labile halide ligands, which possess both Lewis acidic and