Merck
439797
Sigma-Aldrich
ヨウ化カルシウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
Calcium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaI2
CAS番号:
分子量:
293.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
beads
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439797-25G:
439797-BULK:
439797-5G-PW:
439797-5G:4548173994055
439797-25G-PW:
439797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)