Merck
233749
Sigma-Aldrich
臭化カルシウム 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaBr2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
199.89 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98%
フォーム:
powder or chunks
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or chunks
組成
Degree of hydration, ≤1
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Calcium bromide hydrate may be used in the preparation of calcium-carbohydrate complexes to study the structural factors that influence the binding interactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
233749-VAR:
233749-5G:
233749-500G:
233749-100G:
233749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calcium binding to carbohydrates: crystal structure of a hydrated calcium bromide salt of lactobionic acid.
Cook WJ & Bugg CE
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 29(2), 215-222 (1973)
Calcium binding to carbohydrates. Crystal structure of a hydrated calcium bromide complex of lactose.
C E Bugg
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 908-913 (1973-02-07)
L DeLucas et al.
Carbohydrate research, 41, 18-29 (1975-05-01)
Three-dimensional X-ray diffraction data were used to determine the crystal structure of alpha-D-glucuronate CaBr times 3H20, a model system for investigating the factors involved in the binding of calcium ions to D-glucuronate residues of oligo-and poly-saccharides. Crystals of the salt
Calcium binding to galactose. Crystal structure of a hydrated a-galactose-calcium bromide complex.
Cook WJ and Bugg CE.
Journal of the American Chemical Society, 95(19), 6442-6446 (1973)