Merck
430684
Sigma-Aldrich
臭化ストロンチウム
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
別名:
二臭化ストロンチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrBr2
CAS番号:
分子量:
247.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.995% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダイヤモンド類似炭素の前駆体であるポリ(フェニルカルビン)を容易に合成するための試薬。
特徴および利点
ダイヤモンド類似炭素の前駆体であるポリ(フェニルカルビン)を容易に合成するための試薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430684-1G:
430684-VAR:
430684-BULK:
430684-5G-PW:
430684-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)