Merck
546739
Sigma-Aldrich
臭化亜鉛 二水和物
99%
別名:
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnBr2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
261.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder or solid
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
546739-500G:4548173168654
546739-BULK:
546739-100G:4548173168647
546739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1