Merck
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
142.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
125-131 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
InChI Key
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
詳細
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
423432-VAR:
423432-BULK:
423432-1G:
423432-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)