蒸気密度
2.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
反応適合性
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
333468-VAR:
333468-BULK:
333468-50G:
333468-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.