Merck
494100
Sigma-Aldrich
四臭化ケイ素
99.995% trace metals basis
別名:
テトラブロモシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiBr4
CAS番号:
分子量:
347.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
2.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
494100-VAR:
494100-5ML:
494100-BULK:
494100-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示