Merck
240656
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモエタン
≥99%
別名:
EDB, エチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
187.86
Beilstein:
605266
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
~6.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 250 part
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ジブロモエタン(DBE)は有機臭素化合物であり、グリニヤール試薬中でマグネシウムを活性化させるための「引き込み試薬」として用いられます。亜鉛活性化剤としても有用です。DBEは染料、殺虫剤および医薬品の合成中間体として使用されます。
アプリケーション
1,2-ジブロモエタンは以下を調製するための試薬として使用できます:
  • 臭化ビニルおよび1,2-二置換エタン誘導体。
  • 臭化ビニルのin situ生成を介した種々のアリールボロン酸とのパラジウム触媒クロスカップリング反応による、ビニル芳香族化合物。
  • アリールジアゾニウムテトラフルオロボレート、二酸化硫黄およびヒドラジンとの反応による、2-アリールスルホニルヒドラゾン。
また、臭素化カルボアニオンの有機合成における臭素源としても使用できます。
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240656-BULK:
240656-100G:4548173122755
240656-5G:4548173122762
240656-VAR:
240656-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maya G Deshmukh et al.
Structure (London, England : 1993), 29(8), 823-833 (2021-06-24)
There is a clinical need for direct-acting antivirals targeting SARS-CoV-2, the coronavirus responsible for the COVID-19 pandemic, to complement current therapeutic strategies. The main protease (Mpro) is an attractive target for antiviral therapy. However, the vast majority of protease inhibitors
1, 2-Dibromoethane
Maynard GD
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
1, 2-dibromoethane-A versatile reagent in organic synthesis
Aluri BR
Synlett, 2008(10), 1579-1580 (2008)
A four-component reaction of aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide, 1,2-dibromoethane, and hydrazines
Zheng D, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(41), 10370-10375 (2015)
Yuuki Fujii et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9)(9), 1115-1117 (2009-02-20)
Regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes and enynes with alkyl Grignard reagents has been achieved by the combined use of a silver catalyst and 1,2-dibromoethane.
資料
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.