Merck
572659
Sigma-Aldrich
臭化ゲルマニウム(II)
97%
別名:
ジブロミドゲルマニウム, ジブロモゲルミレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GeBr2
CAS番号:
分子量:
232.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES記法
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
InChI Key
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 合成・天然閃亜鉛鉱におけるゲルマニウム化学種分析:この研究では、ゲルマニウムの異なる酸化状態(Ge(II) bromideなど)の熱水Zn-Pb鉱石における濃縮プロセスに対する影響を調べています(Liu et al., 2023)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
572659-VAR:
572659-BULK:
572659-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2