Merck
429961
Sigma-Aldrich
トリエチルゲルマニウムヒドリド
98%
別名:
Triethylgermane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3GeH
CAS番号:
分子量:
160.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
core: germanium
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
アプリケーション
本試薬はプロピオル酸アルキルとヒドロゲルミレ-ション反応を起こし、トリエチルゲルミルアクリル酸を生成します
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
429961-5G:
429961-BULK:
429961-500MG:
429961-VAR:
429961-1G:
429961-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)