Merck
284505
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロエタン
anhydrous, 99.8%
別名:
エチレンクロリド, エチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
83 °C (lit.)
蒸気圧:
87 mmHg ( 25 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-ジクロロエタンは、3,6-ジブロモ-9H-カルバゾールからの3,6-ジブロモ-9-(2-クロロエチル)-9H-カルバゾールの合成のための反応物および溶媒として使用されることがあります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284505-4X2L:4548173253701
QR-033-1L:
284505-100ML:4548173129822
284505-2L:4548173129860
284505-PZ:
284505-6X1L:4548173129877
284505-VAR:
284505-1L:4548173129853
284505-18L:4548173129846
284505-8L:
284505-250ML:
284505-20L:
284505-18L-P1:
284505-12X100ML:4548173129839
284505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and antitumor activity of 5-trifluoromethyl-2,4-dihydropyrazol-3-one nucleosides.
Abdou IM, et al.
Molecules (Basel), 9(3), 109-116 (2004)
Synthesis and spectroelectrochemical characterization of multi-colored novel poly (3, 6-dithienylcarbazole) derivatives containing azobenzene and coumarin chromophore units.
Yi?it D, et al.
Electrochimica Acta, 196, 140-152 (2016)
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated