Merck
1.00955
Supelco
1,2-ジクロロエタン
EMPLURA®
別名:
エチレンクロリド, エチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-458-1
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
775 °F
有効性
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.6 %
不純物
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
APHA: ≤50
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
転移温度
flash point 13 °C
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
詳細
エンプルラ
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
規格
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) 空気
アナリシスノート
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 50 HazenTitrable acid≤ 0.0003 meq/gDensity (d 20 °C/20 °C)about 1.25Free chlorine (Cl)≤ 0.00003 %Al (Aluminium)≤ 0.000005 %Ba (Barium)≤ 0.000005 %Ca (Calcium)≤ 0.00002 %Cd (Cadmium)≤ 0.000002 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.0001 %K (Potassium)≤ 0.00002 %Mg (Magnesium)≤ 0.000005 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Na (Sodium)≤ 0.00005 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.000002 %Sr (Strontium)≤ 0.000002 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %Evaporation residue≤ 0.0020 %Water
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
Evaporation Number: 4.1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009552500:
1009552521:
1009556025:
IN2RCMD100955:
1009558888:
1009559027:
1009559190:
1009550000:
1009552501:
1009551000:
試験成績書(COA)