Merck
1.00086
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Chlorine reagent Cl₂-1 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 200 tests
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
テクニック
photometry: suitable
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (DPD)
保管温度
15-25°C
詳細
We offer Spectroquant® bulk reagents for the determination of free and total chlorine. This article contains reagent Cl2-1. For the determination the following articles have to be purchased in addition:
Reagents 1.00087, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Preparation of a standard solution for total chlorine.
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
すべて表示
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.