製品名
Chlorine reagent Cl₂-3 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 600 tests
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
テクニック
photometry: suitable
pH
6.5-7.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (DPD)
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
- Green synthesis and characterization of binary, ternary, and quaternary Ti/MMO anodes for chlorine and oxygen evolution reactions.: This study presents the development of titanium mixed metal oxide (Ti/MMO) anodes for chlorine and oxygen evolution, crucial for electrolysis processes in water treatment (Abdel-Aziz et al., 2024).
- Experimental study on mine water purification mechanism for broken coal and rock masses in the underground reservoir of ecologically vulnerable mining area.: Focuses on the purification processes of mine water in fragile ecological zones, using methods including chlorination, to manage pollution and improve water quality (Wang et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
プロトコル
全塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for total chlorine.
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.