product name
Chlorine Test, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
製品種目
MQuant®
品質水準
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
The test can be used in
- Swimming-pool water
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Wastewater
- Electroplating wastewater
- Disinfectant solutions
This test is not suited for seawater.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with diethyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction. The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.14803 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
全塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for total chlorine.
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine