Merck
1.00049
Supelco
Calcium Test, photometric
photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Calcium Test, photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
特定アナライト
calcium
測定範囲
0.20-4.00 mg/L (Ca)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Phthalein derivate)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.20 - 4.00 mg/l Ca Spectroquant®
This Spectroquant® Calcium Reagent Test allows the accurate quantification of the calcium content in aqueous samples.
Method applied: In alkaline solution calcium ions react with a phthalein derivative to form a violet dye which is determined photometrically. The 8-hydroxyquinoline contained in reagent Ca-1 prevents interferences by magnesium and iron.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
フタレイン誘導体を用いた光度測定
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.