製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 120 tests
アナライトの機能クラス
acid capacity
測定範囲
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3)
20-400 mg/L (CaCO3)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indicator)
保管温度
15-25°C
詳細
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1