Merck
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NB.21
product name
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
品質水準
特定アナライト
silicate
測定範囲
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Silicomolybdenum blue)
詳細
Method: photometric 0.011 - 10.70 mg/l SiO₂ 0.005 - 5.00 mg/l Si Spectroquant®
The method is analogous to APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10, and DIN 38405-21.
This Spectroquant® Silicate Reagent Test allows the accurate quantification of silicate (silicic acid) in aqueous samples.
Method applied: In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid which is reduced to silicomolybdenum blue. This dye is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron Test photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Iron Test
ケイ酸 99.9%, 20 μm, purified by refining
Sigma-Aldrich
288772
ケイ酸