Merck
1.10083
Supelco
Calcium Test Strips, colorimetric
10-100 mg/L (Ca²⁺), MQuant®
別名:
Calcium chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Calcium Test, colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
calcium
測定範囲
10-100 mg/L (Ca2+)
検出方法
colorimetric
保管温度
2-8°C
詳細
Method: Colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 mg/L (Ca2+) MQuant®
The MQuant® Calcium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. In the presence of hydrogen peroxide calcium ions react with glyoxal-bis(2-hydroxyanil) to form a red complex. The calcium concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. For a quantitative determination of calcium in different concentration ranges please refer to our Reflectoquant® and Spectroquant® tests.
アプリケーション
  • Development of a blood calcium test for hypocalcemia diagnosis in dairy cows.: This study focuses on creating a blood calcium test to diagnose hypocalcemia in dairy cows. The test′s development and validation are crucial for improving animal health and productivity in the dairy industry (Fu et al., 2022).
関連事項
Replaces: 10083-1
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3