Merck
1.17985
Supelco
Potassium Test
colorimetric, 250-1500 mg/L (K), MQuant®
別名:
Potassium chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
potassium
測定範囲
250-1500 mg/L (K)
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Colorimetric with test strips and reagent, 250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/L Potassium, MQuant®
The MQuant® Potassium test includes test strips and all necessary additional reagents and is used to determine the potassium content of drinking water, mineral water, industrial water and waste water, soil samples, wine, beer and fruit juices. Potassium ions react with dipicrylamine to form an orange-colored complex. The potassium concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the potassium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® Potassium test.
関連事項
Replaces: 117985.0007
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Nitrate Test colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Nitrate Test
Free Fatty Acids colorimetric, MQuant®
Supelco
1.17046
Free Fatty Acids