Merck
1.14562
Supelco
Potassium Cell Test
photometric, 5.0-50.0 mg/L (K), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
potassium
測定範囲
5.0-50.0 mg/L (K)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 5.0 - 50.0 mg/l K Spectroquant®
This Spectroquant® Potassium Cell Test allows the accurate quantification of the potassium content in aqueous samples.
Method applied: In alkaline solution potassium ions react with Kalignost® (sodium tetraphenylborate) to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
Kalignost is a registered trademark of Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
LUFAに類似したCAL緩衝液で抽出後の比濁測定
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.