Merck
1.00815
Supelco
Magnesium Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Magnesium Cell Test, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
magnesium
測定範囲
5.0-75.0 mg/L (Mg)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Phthalein complexone)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 5.0 - 75.0 mg/l Mg Spectroquant®
This Spectroquant® Magnesium Cell Test allows the accurate quantification of the magnesium content in aqueous samples.
Method applied: In neutral solution magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameCorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Nitrate Test photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Nitrate Test