Merck
1.14832
Supelco
Zinc Test, photometric
photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Zinc Test, photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
100 tests
特定アナライト
zinc
測定範囲
0.05-2.50 mg/L (Zn)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Cl-PAN)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Zn Spectroquant®
This Spectroquant® Zinc test allows the accurate quantification of zinc ions in various waters. In alkaline solution zinc ions react with a pyridylazonaphthol derivative to form a red complex. This is extracted and then determined photometrically.
MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the zinc concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
アプリケーション
  • [Interlaboratory Study on Zinc Test for Food-Contact Rubber Products].: This study examines the reliability and standardization of the zinc test across multiple laboratories, focusing on its application to food-contact rubber products. It emphasizes the importance of standardized testing procedures to ensure safety and compliance in food-related materials (Shibata et al., 2015).
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1