Merck
1.14566
Supelco
Zinc Cell Test
photometric, 0.20-5.00 mg/L (Zn), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
zinc
測定範囲
0.20-5.00 mg/L (Zn)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (PAR)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant®
This Spectroquant®Zinc test allows the accurate quantification of zinc ions in various waters. In alkaline solution zinc ions react with pyridylazoresorcinol (PAR) to form a red complex that is determined photometrically.
MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the zinc concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant®Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
酸抽出後のピリジルアゾレゾルシノール(PAR)を用いた光度測定