product name
Copper Test, photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 250 tests
特定アナライト
copper
測定範囲
0.02-6.00 mg/L (Cu)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Cuprizone)
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® Copper Reagent Test allows the accurate quantification of the copper content in aqueous samples.
Method applied: In an ammoniacal medium copper(II) ions react with cuprizone to form a blue complex which is determined photometrically.
This test measures only copper(II) ions. Samples must be decomposed by digestion before undissolved or complex-bound copper can be measured. In the presence of hydrogen peroxide copper(I) ions are measured as well.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
アプリケーション
- Discussion on the Mechanism of Gandoufumu Decoction Attenuates Liver Damage of Wilson′s Disease by Inhibiting Autophagy through the PI3K/Akt/mTOR Pathway Based on Network Pharmacology and Experimental Verification: This study explores a herbal decoction′s influence on liver damage in Wilson′s disease, with the copper assay kit used to monitor cellular copper levels as part of the experimental setup (Tang et al., 2023).
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
酸によるミネラル化後のCuprizonを使用した光度測定
酸によるミネラル化後のCuprizonを使用した光度測定
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation