製品名
Lead Cell Test, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
25 tests
特定アナライト
lead
測定範囲
0.10-5.00 mg/L (Pb)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (PAR)
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® Lead Cell Test allows the accurate quantification of the lead(II) ions concentration in aqueous samples. To analyze undissolved or complex-bound lead the sample needs to be decomposed by digestion.
Method applied: In alkaline solution lead(II) ions react with 4-(2’-pyridylazo)resorcinol (PAR) to form a red complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant®Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen, Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムを用いた鉛の分離後のPARによる測光測定
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate