Merck
1.01842
Supelco
Nitrate Test
photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
製品種目
Spectroquant®
品質水準
特定アナライト
nitrate
測定範囲
0.3-30.0 mg/L (NO3-N)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.3 - 30.0 mg/l NO₃-N Spectroquant®
This Spectroquant® Nitrate Cell Test allows the accurate quantification of nitrate in water samples. Nitrate is an essential nutrient required for the growth of animals and plants. However, elevated levels of nitrate can be a health risk, in particular for pregnant women and infants. Therefore, nitrate levels in water sources are regulated in many countries.
Method applied: Nitrate ions are reduced to nitrite ions that react in acidic solution with sulfanilic acid to form a diazonium salt. This reacts with a benzoic acid derivative to form an orange-yellow azo dye that is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5