Merck
1.01807
Supelco
Chloride Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chloride Test, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
特定アナライト
chloride
測定範囲
0.10-5.00 mg/L (Cl-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.10 - 5.00 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
This Spectroquant® Chloride test allows the accurate quantification of chloride ions in various waters and waste water. Their concentration depends on geological factors and the general local situation.
Within the test chloride ions react with mercury(II)-thiocyanate to mercury(II) chloride. The liberated thiocyanide reacts with iron ions to form a read complex. The method is analogous to EPA 325.1 and APHA 4500-Cl- E.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sulfate Test photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.01812
Sulfate Test
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Chlorine Test colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17925
Chlorine Test