Merck
1.01812
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Sulfate Test, photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
特定アナライト
sulfate
測定範囲
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.50 - 50.0 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
The method is analogous to EPA 375.4, APHA 4500-SO42- E, and ASTM D516-11.
This Spectroquant® Sulfate Reagent Test allows the accurate quantification of the sulfate content in aqueous samples.
Method applied: Sulfate ions react with barium ions to form slightly soluble barium sulfate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Phosphate Test photometric, 1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Supelco
1.00798
Phosphate Test
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Sulfite Test photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
Supelco
1.01746
Sulfite Test
Iron Test photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Iron Test
Ammonium Test colorimetric, 0.2-5 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Supelco
1.08024
Ammonium Test
Sulfite Test titrimetric, for use with MQUANT®
Supelco
1.11148
Sulfite Test
プロトコル
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting