Merck
206121
Sigma-Aldrich
臭化白金(II)
98%
別名:
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtBr2
CAS番号:
分子量:
354.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38191304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
250 °C (dec.) (lit.)
密度
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
206121-5G:
206121-VAR:
206121-1G:
206121-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。