Merck
360074
Sigma-Aldrich
臭化マグネシウム
98%
別名:
Ddibromomagnesium, Magnesium bromide salt, Magnesium dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgBr2
CAS番号:
分子量:
184.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
711 °C (lit.)
密度
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化マグネシウム(MgBr2)は、次の反応の触媒として使用できます。
  • 酸無水物を用いたアルコール(一級および二級)のアセチル化およびベンゾイル化。
  • ジヒドロピリミジノン、トリフルオロメチルナフタレン、置換1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-2-オンの合成。
  • ベイリス-ヒルマンオレフィンの水素化によるアルドール誘導体の調製。
  • SEM (2-(トリメチルシリル)エトキシメチル)エーテル基の脱保護。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
360074-50G:
360074-BULK:
360074-10G:
360074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of trifluoromethylnaphthalenes
Mellor JM, et al.
Tetrahedron, 56(51), 10067-10074 (2000)
Magnesium bromide mediated highly diastereoselective heterogeneous hydrogenation of olefins
Bouzide, Abderrahim
Organic Letters, 4(8), 1347-1350 (2002)
Magnesium bromide catalysed acylation of alcohols
Pansare SV, et al.
Synthetic Communications, 30(14), 2587-2592 (2000)
Efficient Magnesium Bromide-Catalyzed One-pot Synthesis of Substituted 1, 2, 3, 4-Tetrahydropyrimidin-2-ones Under Solvent-free Conditions
Salehi H and Guo Q-X
Chin. J. Chem., 23(1), 91-97 (2005)
A facile and efficient one-pot synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by magnesium bromide under solvent-free conditions
Salehi H and Guo Q-X
Synthetic Communications, 34(1), 171-179 (2004)