Merck
442909
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム 六水和物
≥95%
別名:
塩化カルシウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
219.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥95%
フォーム:
solid
溶解性:
219.1 g/L at 20 °C
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
30 °C
溶解性
219.1 g/L at 20 °C
密度
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カルシウム六水和物は、低温熱の相変化熱貯蔵に使用できる非毒性塩水和物です。融解潜熱が170~190 kJ/Kgと高く、融解温度は29~30°Cです。
アプリケーション
塩化カルシウム六水和物は、太陽エネルギー貯蔵および建築用途に広く使用されている相変化物質(PCM)です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442909-2.5KG:
442909-VAR:
442909-BULK:
442909-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel calcium chloride hexahydrate-based deep eutectic solvent as a phase change materials
Shahbaz K, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 155(4), 147-154 (2016)
Experimental investigations on heat transfer in phase change materials (PCMs) embedded in porous materials
Zhou D and Zhao C
Applied Thermal Engineering, 31(5), 970-977 (2011)
Phase change material (PCM) based thermal management system for cool energy storage application in building: An experimental study
Tyagi VV, et al.
Energy and Buildings, 51(5), 248-254 (2012)
Phase change behaviour of some latent heat storage media based on calcium chloride hexahydrate
Carlsson Bo
Solar Energy, 83(4), 485-500 (2009)
Salt hydrates as latent heat storage materials: Thermophysical properties and costs
Kenisarin M and Mahkamov K
Solar Energy Materials and Solar Cells, 145(5), 255-286 (2016)
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。