Merck
223506
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム 二水和物
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化カルシウム二水和物は耐湿性であり、安価で一般的に入手可能なカルシウム塩です。様々な不斉有機反応のキラル触媒としての有効性が評価されています。
アプリケーション
1-(2,2-ジメチル-4H-1,3-ベンゾジオキシン-6-イル)-2-[(1S)-2-ヒドロキシ-1-フェニルエチルアミノ]エタノンを不斉還元して(1R)-1-(2,2-ジメチル-4H-1,3-ベンゾジオキシン-6-イル)-2-[(1S)-2-ヒドロキシ-1-フェニルエチルアミノ]エタノールを生成させるために、塩化カルシウム二水和物を水素化ホウ素ナトリウムと組み合わせて使用される場合があります。
細胞培養研究用のDMEM(Dulbecco改変Eagle培地)のカルシウムサプリメントとして、塩化カルシウム二水和物が使用されています。また、これは合成ブライン溶液の調製にも使用されています。
また、これはアルギン酸カルシウムビーズの調製に使用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223506-12KG:
223506-6X500G:
223506-BULK:
223506-EW:
223506-VAR:
223506-4X2.5KG:
223506-2.5KG:
223506-500G:
223506-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emad Tolba et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-23)
There is a strong interest in cement additives that are able to prevent or mitigate the adverse effects of cracks in concrete that cause corrosion of the reinforcement. Inorganic polyphosphate (polyP), a natural polymer that is synthesized by bacteria, even
Calcium Chloride (CaCl2) as Catalyst for Asymmetric Organic Reactions.
Tsubogo T, et al.
Topics in Catalysis, 10(13), 935-939 (2014)
A mild, enantioselective synthesis of (R)-salmeterol via sodium borohydride-calcium chloride asymmetric reduction of a phenacyl phenylglycinol derivative
Bream RN, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2237-2242 (2002)
George Pasparakis et al.
International journal of pharmaceutics, 323(1-2), 34-42 (2006-07-11)
The aim of the present work was to investigate the swelling behavior and the in vitro release of the antihypertensive drug verapamil hydrochloride from calcium alginate and chitosan treated calcium alginate beads. Calcium-alginate beads, chitosan-coated alginate beads and alginate-chitosan mixed
Leyu Cui et al.
Analytical chemistry, 86(22), 11055-11061 (2014-11-05)
The methylene blue (MB) two-phase titration method is a rapid and efficient method for determining the concentrations of anionic surfactants. The point at which the aqueous and chloroform phases appear equally blue is called Epton's end point. However, many inorganic