Merck
M9272
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 六水和物
ACS reagent, 99.0-102.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.0-102.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化マグネシウム六水和物(MgCl2·6H2O)は、マグネサイト尾鉱を酸浸出した溶液から得られる無機塩です。ソーラークッカーに熱エネルギーを貯蔵するための潜在的な相変化材料(PCM)です。ポリ(ビニルアルコール)(PVA)フィルムをMgCl2·6H2Oで改変した結果が調査されています。MgCl2·6H2Oが綿織物の可燃性を低下させる能力が研究されています。
アプリケーション
塩化マグネシウム六水和物は、変性ペプチドグリカン(PGN)加水分解酵素の再生に使用される再生バッファーの調製に使用されています。3,4-ジヒドロピリミジン-2-(1H)-オンを合成する際の触媒として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M9272-1KG:4548173203720
M9272-6X500G:4548173203768
M9272-4X2.5KG:4548173203744
M9272-EW:
M9272-12KG:
M9272-100G:4548173203713
M9272-500G:4548173203751
M9272-VAR:
M9272-2.5KG:4548173203737
M9272-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnesium recovery from magnesite tailings by acid leaching and production of magnesium chloride hexahydrate from leaching solution by evaporation.
Ozdemir M, et al.
International Journal of Mineral Processing, 93(2), 209-212 (2009)
Preparation and Analysis of Crude Autolytic Enzyme Extracts from Staphylococcus aureus.
Vaz F and Filipe SR.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions.
Gulten S.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(2), 391-395 (2013)
Modification of poly (vinyl alcohol) films by the addition of magnesium chloride hexahydrate.
Jiang X, et al.
Polym. Eng. Sci., 52(7), 1565-1570 (2012)
Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of 3, 4-Dihydropyrimidin-2-(1 H) ones Under Solvent-Free Conditions.
Zhang GL and Cai XH.
Synthetic Communications, 35(6), 829-833 (2005)