Merck
442615-M
Millipore
塩化マグネシウム 六水和物
ACS Reagent Grade.
別名:
MgCl₂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline solid
溶解性:
water: 1.5 g/mL
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 1.5 g/mL
微量陽イオン
heavy metals: <0.0005%
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ACS reagent grade.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
442615-GM:
442615-500GM:
試験成績書(COA)