Merck
442611-M
Millipore
塩化マグネシウム 六水和物
別名:
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl₂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99% (complexometric)
グレード:
Molecular Biology
フォーム:
crystalline solid
溶解性:
water: 20 mg/mL
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (complexometric)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 20 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
442611-GM:
442611-100RGM:
442611-100GM:
442611-500GM:
442611-500RGM:
試験成績書(COA)