Merck
11699113001
Roche
MgCl2 原液
pH 8.25-8.45 (25 °C), suitable for PCR, solution, pkg of 3 × 1 mL
別名:
塩化マグネシウム溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 3 × 1 mL
メーカー/製品名
Roche
濃度
25 mM
テクニック
PCR: suitable
pH
8.25-8.45 (25 °C)
保管温度
−20°C
詳細
MgCl2ストック溶液は、PCR反応におけるMg2+濃度の個々の調節のために使用され、MgCl2を含まないPCR緩衝液と組み合わせて使用することができます。大部分の適用において、1.5mM MgCl2の濃度は、それぞれ、200μM濃度のdNTPによって満足できる結果をもたらします。しかし多くの場合、PCR反応の特異性および収量を増加するために最適なMg2+濃度を設定する必要があります。
アプリケーション
MgCl2 を含まないPCR緩衝液及びMgCl2 原液緩衝液の組合せは、通常のPCRs(すなわち、 Taq DNAポリメラーゼを伴う)の中の特定のDNAフラグメントの増幅のために最適化されます。しかし、MgCl2 原液は、あらゆるタイプのPCR (例えば、ホットスタートPCR、ハイフィデリティーCR、 リングテンプレートPCR)を最適化するために、他の、より適切なPCR緩衝液と共に使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
マグネシウム(Mg2+)キレートヌクレオチド三リン酸(dNTP)およびその使用法は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を最適化するための手段の一つで、ヌクレオチドのリン酸基を安定化させることによりオリゴリン酸塩からのオルトリン酸塩の合成を促進します。
物理的形状
MgCl2 Stock 原液は、無菌水中に25mM MgCl2 を含みます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The significance of Mg in prebiotic geochemistry
Holm NG
Geobiology, 10(4), 269-279 (2012)
Optimization and troubleshooting in PCR
Roux KH
Cold Spring Harbor Protocols, 2009(4), pdb-ip66 (2009)